Tlačiť
2-Butoxyethanol ≥99%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
22122.363EA 73.85 EUR
22122.363
2-Butoxyethanol ≥99%, TECHNICAL
2-Butoxyethanol
Vzorec: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Mw: 118,18 g/mol
Teplota varu: 171 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002884
Číslo CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119475108-36
Merck Index: 13,01558
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/93/2297793.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %