Clelandovo činidlo
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
R0861EA
78.86
EUR
R0861
Clelandovo činidlo
Clelandovo činidlo
Vzorec:
C₄H₁₀O₂S₂ Mw: 154,25 g/mol Teplota varu: ∼125 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 42…44 °C Teplota vzplanutia: >110 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00004877 Číslo CAS: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |