Tlačiť
Kyselina 1-heptansulfonová sodná sůl ≥98.0% (by acidimetry) for HPLC, for ion pair chromatography, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
2173-05EA 228.31 EUR
2173-05
Kyselina 1-heptansulfonová sodná sůl ≥98.0% (by acidimetry) for HPLC, for ion pair chromatography, J.T.Baker®
Kyselina 1-heptansulfonová sodná sůl
For ion-pair chromatography of basic compounds. UV cutoff 210 nm.
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Mw: 202,25 g/mol
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007543
Číslo CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/91/2300791.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (as C₇H₁₅SO₃Na) (by Acidimetry) ≥98.0%
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm ≤0.060
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm ≤0.080
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm ≤0.200