(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
A10460.22EA
290.18
EUR
A10460.22
A10460.06
A10460.14
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH Mw: 188,59 g/mol Teplota varu: 289 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 120…124 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004319 Číslo CAS: 37777-76-7 EINECS: 253-661-4 |