Tlačiť
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A10460.22EA 290.18 EUR
A10460.22 A10460.06 A10460.14
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Mw: 188,59 g/mol
Teplota varu: 289 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 120…124 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004319
Číslo CAS: 37777-76-7
EINECS: 253-661-4