Tlačiť
2-Heptyn-1-ol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A14959.06EA 83.99 EUR
A14959.06 A14959.14 A14959.03
2-Heptyn-1-ol ≥97%
2-Heptyn-1-ol
Vzorec: C₇H₁₂O
Mw: 112,17 g/mol
Teplota varu: 89…90 °C (16 mmHg)
Hustota: 0,882
Teplota vzplanutia: 78 °C (172 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039541
Číslo CAS: 1002-36-4