Tlačiť
WiFi streamer, Dino-Lite WF-10
Dodávateľ: Dino-Lite
630-2923EA 365.14 EUR
630-2923
WiFi streamer, Dino-Lite WF-10
Kamery
WF-10 umožňuje bezdrátově používat kompatibilní mikroskopy Dino-Lite USB ve spojení s aplikací pro iOS (iPhone/iPad) nebo Android na jakémkoli tabletu, smartphonu nebo dokonce v softwaru DinoCapture pro počítače se systémem Windows.
  • lze použít kdekoli k bezdrátovému přenosu živých snímků Dino-Lite
  • přenos může probíhat z jednoho mikroskopu Dino-Lite na více zařízení
  • vestavěná baterie lze vyměnit
Vhodné pro práci v terénu nebo prezentaci.
Kompatibilní s: modely AM4/AD4xxx (R4), AM4xx5, AM7/AD7xxx (R4), MEDL4xx (R4), MEDL7xx (R4)
Poznámka: aplikace DinoConnect App je zdarma, ale je nutné ji stáhnout z App Store nebo Google Play.