Tlačiť
3-Chlorosalicylic acid
MOLEM22382330EA 0 EUR
MOLEM22382330
3-Chlorosalicylic acid
3-Chlorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₃
Mw: 172,57 g/mol
Teplota varu: 320 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 183…183,5 °C
Číslo MDL: MFCD00010390
Číslo CAS: 1829-32-9
EINECS: 217-379-5