Tlačiť
2,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Nebezpečí
L09735.06EA 72.95 EUR
L09735.06
2,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
2,5-Dichlorophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO
Mw: 188,01 g/mol
Teplota varu: 120…122 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 28…31 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Číslo MDL: MFCD00002002
Číslo CAS: 5392-82-5
EINECS: 226-396-7
OSN: 2250
ADR: 6.1,II