Tlačiť
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Nebezpečí
MAYBSB01698.1 MAYBSB01698.50 MAYBSB01698EA
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃Cl₂NS
Mw: 204,08 g/mol
Teplota varu: 145…147 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,425 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00041054
Číslo CAS: 3386-42-3
OSN: 3334
ADR: 9,