2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
|
Nebezpečí
|
MAYBSB01698.1
MAYBSB01698.50
MAYBSB01698EA
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Vzorec:
C₇H₃Cl₂NS Mw: 204,08 g/mol Teplota varu: 145…147 °C (15 mmHg) Hustota: 1,425 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00041054 Číslo CAS: 3386-42-3 OSN: 3334 ADR: 9, |