Tlačiť
Benzokain, white crystalline powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
ICNA0215796780EA 50.53 EUR
ICNA0215796780 ICNA0215796790
Benzokain, white crystalline powder
Benzokain
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Mw: 165,19 g/mol
Teplota tavenia: 88…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007892
Číslo CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087