Tlačiť
Dibutylftalát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL524980-25MLEA 41.89 EUR
SIAL524980-25ML SIAL524980-4L SIAL524980-100ML SIAL524980-1L
Dibutylftalát, Sigma-Aldrich®
Dibutylftalát
Vzorec: C₁₆H₂₂O₄
Mw: 278,35 g/mol
Teplota varu: 340 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 171 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009441
Číslo CAS: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
OSN: 3082
ADR: 9,III
REACH: 01-2119493042-44
Merck Index: 13,01586
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/47/2299947.jpg