Tlačiť
Kyselina tereftalová
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17321500EA 63.23 EUR
EHERC17321500
Kyselina tereftalová
Kyselina tereftalová
Vzorec: C₈H₆O₄
Mw: 166,13 g/mol
Teplota varu: 392 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 260 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002558
Číslo CAS: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306