Tlačiť
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
MAYBSB01905.1 CHMPSB01905.250
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
Vzorec: C₉H₉NO₃
Mw: 179,18 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 54132-76-2
OSN: 3335
ADR: 9,