Tlačiť
Difenylamin-4-sulfonát barnatý, TECHNICAL
Varování
84003.100EA 150.35 EUR
84003.100
Difenylamin-4-sulfonát barnatý, TECHNICAL
Difenylamin-4-sulfonát barnatý
Vzorec: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Mw: 633,89 g/mol
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007497
Číslo CAS: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
OSN: 1564
ADR: 6.1,III
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/37/2297637.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
IR Spectrum Passes test