  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
2,4-Dimetoxybenzénsulfonylchlorid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"1"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (B24756.14)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   2,4-Dimetoxybenzénsulfonylchlorid ≥97%
UOM:  1 * 25 g