Tlačiť
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
A15263.14EA 343.85 EUR
A15263.14 A15263.06
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO₄S
Mw: 236,68 g/mol
Teplota tavenia: 66…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051769
Číslo CAS: 23095-31-0
OSN: 3261
ADR: 8,II