Tlačiť
Hydrochinon ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11411.0IEA 485.67 EUR
A11411.0I A11411.30 A11411.0B
Hydrochinon ≥99%
Hydrochinon
Vzorec: C₆H₄(OH)₂
Mw: 110,11 g/mol
Teplota varu: 285…287 °C
Teplota tavenia: 170…172 °C
Hustota: 1,320
Teplota vzplanutia: 165 °C (329 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002339
Číslo CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/78/2300178.jpg