ω-bromacetofenon 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO152011000EA
100.16
EUR
ACRO152011000
ACRO152010250
ACRO152015000
ω-bromacetofenon 98%
ω-bromacetofenon
Vzorec:
(C₆H₅)C(O)CH₂Br Mw: 199,05 g/mol Teplota varu: 135 °C (18 mmHg) Teplota tavenia: 46…51 °C Teplota vzplanutia: >112 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000195 Číslo CAS: 70-11-1 EINECS: 200-724-9 OSN: 2645 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,01386 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to green-brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 46 to 51 °C |
GC | ≥97.5 % |