2',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
A12185.06EA
49
EUR
A12185.06
A12185.14
A12185.22
2',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec:
C₈H₈O₃ Mw: 152,15 g/mol Teplota varu: 296 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 204…208 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002343 Číslo CAS: 490-78-8 EINECS: 207-716-4 |