3,4-Difluorobenzyl alcohol
|
Varování
|
MAYBSB01790.10
MAYBSB01790.1
3,4-Difluorobenzyl alcohol
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₆F₂O Mw: 144,12 g/mol Teplota varu: 197 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 9 °C Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00010628 Číslo CAS: 85118-05-4 EINECS: 285-657-3 |