Tlačiť
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Varování
MAYBSB01790.10 MAYBSB01790.1
3,4-Difluorobenzyl alcohol
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
Mw: 144,12 g/mol
Teplota varu: 197 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010628
Číslo CAS: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3