Tlačiť
4-Butylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Butylbenzenamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
112666-100G 112666-500G
SIAL112666-100GEA 119.48 EUR
SIAL112666-100G SIAL112666-500G
4-Butylaniline, Sigma-Aldrich®
4-Butylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Mw: 149.24
Teplota varu: 242
Teplota tavenia: –14 °C
Hustota: 0.945
Číslo MDL: MFCD00007925
Číslo CAS: 104-13-2
EINECS: 203-177-4
OSN: 2810
ADR: 6.1 III