Tlačiť
Misky Petriho, skleněné
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
391-0580EA 45.05 EUR
391-0580 391-0577 391-0579 391-0578 391-0581 391-0576
Misky Petriho, skleněné
Misky kultivační Misky Petriho
Misky jsou vyrobeny z borosilikátové skla třída 3.3 a mohou být sterilizovány a/nebo využívány v aplikacích, které probíhají za vysokých teplot. Tyto skleněné misky pro opakované použití jsou ekologickou alternativou misek vyrobených z plastu, využívaných především v malých laboratořích.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • vysoká tepelná odolnost
  • díky nízkému koeficientu tepelné roztažnosti má vysokou odolnost vůči teplotním změnám
  • lze autoklávovat a sterilizovat