2,6-Diaminotoluene
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
|
Varování
|
EHERC12197800EA
40.62
EUR
EHERC12197800
2,6-Diaminotoluene
2,6-Diaminotoluene
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ Mw: 122,17 g/mol Teplota varu: 280…282 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 113 °C |
Číslo MDL:
MFCD00007800 Číslo CAS: 823-40-5 EINECS: 212-513-9 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |