Tlačiť
2,6-Diaminotoluene
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
Varování
EHERC12197800EA 40.62 EUR
EHERC12197800
2,6-Diaminotoluene
2,6-Diaminotoluene
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Mw: 122,17 g/mol
Teplota varu: 280…282 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 113 °C
Číslo MDL: MFCD00007800
Číslo CAS: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III