Tlačiť
2,5-Dimethoxytoluene
Varování
MOLE47678041-25GEA 0 EUR
MOLE47678041-25G
2,5-Dimethoxytoluene
2,5-Dimethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Mw: 152,19 g/mol
Teplota varu: 218 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 15 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00041901
Číslo CAS: 24599-58-4
EINECS: 246-343-1