Tlačiť
VWR® PerfectBlueMini S, Systém elektroforetický
Dodávateľ: VWR
VWR®
700-0741EA 667.06 EUR
700-0741
VWR® PerfectBlueMini S, Systém elektroforetický
Systémy elektroforetické Systémy pro horizontální gelovou elektroforézu
Mini S, nejmenší ze všech elektroforézních systémů PerfectBlue, lze použít až pro 24 vzorků, což umožňuje krátkou a rychlou separaci vzorků. Tento model zahrnuje všechny funkce větších modelů, včetně přímého odlévání gelu do komory a vložených platinových elektrod, a je dodáván připravený k použití s ​​víkem, napájecími kabely, dvěma hřebeny a podnosem na gel se snadno čitelným pravítkem.
Rozměr gelu Š×D) 70×80 mm
Informácie o príslušenstve: *V závislosti na tloušťce gelu cca 5 mm
Objednávacie informácie: systém je standardně dodáván se dvěma hřebínky (s 6 a 10 zuby s tloušťkou 1,5 mm)