2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L12805.06EA
85.36
EUR
L12805.06
L12805.03
L12805.14
2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
2,6-Dimethylphenyl isocyanate
Vzorec:
C₉H₉NO Mw: 147,18 g/mol Teplota varu: 71…72 °C (3 mmHg) Hustota: 1,057 Teplota vzplanutia: 86 °C (186 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002012 Číslo CAS: 28556-81-2 OSN: 2206 ADR: 6.1,II |