Tlačiť
2,5-Xylyl isothiocyanate
MAYBSB01618EA MAYBSB01618.1 MAYBSB01618.50
2,5-Xylyl isothiocyanate
2,5-Xylyl isothiocyanate
Vzorec: C₉H₉NS
Mw: 163,24 g/mol
Číslo MDL: MFCD00046798
Číslo CAS: 19241-15-7