Tlačiť
4-Methylbenzophenone 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO126350500EA 79.83 EUR
ACRO126350500 ACRO126352500
4-Methylbenzophenone 97%
4-Methylbenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O
Mw: 196,25 g/mol
Teplota varu: 326 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 53…57 °C
Teplota vzplanutia: 143 °C
Číslo MDL: MFCD00008553
Číslo CAS: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 12,07470
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %