Tlačiť
1,5-Difenylkarbazid ≥97.0% analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
23550.153EA 111.85 EUR
23550.153 23550.120
1,5-Difenylkarbazid ≥97.0% analytical reagent
1,5-Difenylkarbazid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₄O
Mw: 242,28 g/mol
Teplota varu: 454 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 170…172 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003013
Číslo CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/13/2374613.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97.0 %
Suited for Cr6+ reagent Passes test
Melting point 171 - 173 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in methanol Max. 100 ppm