Tlačiť
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene mixture of isomers 85%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO348070050EA 185.73 EUR
ACRO348070050 ACRO348070250
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene mixture of isomers 85%
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene
Vzorec: C₉H₁₄
Mw: 122,21 g/mol
Teplota varu: 142 °C
Hustota: 0,808 g/cm³
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00145385
Číslo CAS: 4249-10-9
OSN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 % (mixture of isomers)