  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
1-Amino-9-fluorenone
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (ACRO103740010)
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   1-Amino-9-fluorenone
UOM:  1 * 1 g