Tlačiť
2,7-Dinitro-9-fluorenone
MOLEM12944437EA 0 EUR
MOLEM12944437
2,7-Dinitro-9-fluorenone
2,7-Dinitro-9-fluorenone
Vzorec: C₁₃H₆N₂O₅
Mw: 270,2 g/mol
Teplota tavenia: 296 °C
Číslo MDL: MFCD00001153
Číslo CAS: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1