Tlačiť
Kyselina sírová ∼96% in water p.a.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
124645000.EA 43.38 EUR
124645000. 124645001. 124640026. 124640025. 124640011. 124640100. 124640010.
Kyselina sírová ∼96% in water p.a.
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Teplota varu: ∼335 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10 °C
Hustota: 1,83 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 95 to 97 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance ≤0.0008 % (as SO2)