Kyselina sírová ≥95%, ARISTAR® for trace analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
450061QEA
189.83
EUR
450061Q
Kyselina sírová ≥95%, ARISTAR® for trace analysis
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Mw: 98,08 g/mol Teplota varu: 330 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 10,38 °C Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064589 Číslo CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 OSN: 1830 ADR: 8,II REACH: 01-2119458838-20 Merck Index: 14,08974 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 95.0 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 0.1 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 0.05 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.050 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.005 ppm |
B (Boron) | Max. 0.050 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.050 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.100 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.001 ppm |
CO | Max. 0.005 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.010 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.050 ppm |
Hg (Mercury) | Max. 0.001 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.050 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.030 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.005 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.300 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 1.0 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.005 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.005 ppm |
Se (Selenium) | Max. 0.100 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.005 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.020 ppm |
Oxygen absorbing components | Max. 1 ppm |
Non-volatile matter | Max. 10 ppm |