Tlačiť
Hydrogenfosforečnan didraselný ≥96%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Potassium hydrogen phosphate
26927.460EA 0 EUR
26927.460
Hydrogenfosforečnan didraselný ≥96%, TECHNICAL
Hydrogenfosforečnan didraselný
Vzorec: K₂HPO₄
Mw: 174,18 g/mol
Teplota tavenia: 340 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011383
Číslo CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 12,07828
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 96 %