Tlačiť
Hydrogenfosforečnan didraselný ≥99.0% analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Potassium hydrogen phosphate
26931.365EA 536.24 EUR
26931.365 26931.263 26931.460
Hydrogenfosforečnan didraselný ≥99.0% analytical reagent
Hydrogenfosforečnan didraselný
Vzorec: K₂HPO₄
Mw: 174,18 g/mol
Teplota tavenia: 340 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011383
Číslo CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 12,07828
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 8.7 - 9.3
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm