Hydrogenfosforečnan didraselný ≥99.0% analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
Potassium hydrogen phosphate
26931.365EA
536.24
EUR
26931.365
26931.263
26931.460
Hydrogenfosforečnan didraselný ≥99.0% analytical reagent
Hydrogenfosforečnan didraselný
Vzorec:
K₂HPO₄ Mw: 174,18 g/mol Teplota tavenia: 340 °C Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011383 Číslo CAS: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 12,07828 |
![]() |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99.0 % |
pH (20°C; 5 %) | 8.7 - 9.3 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Loss on drying (130°C) | Max. 1 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 30 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |