Tlačiť
Hydrogenfosforečnan didraselný ≥98%, Gen-Apex for molecular biology
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Potassium hydrogen phosphate
33612.268EA 166.01 EUR
33612.268
Hydrogenfosforečnan didraselný ≥98%, Gen-Apex for molecular biology
Hydrogenfosforečnan didraselný
Vzorec: K₂HPO₄
Mw: 174,18 g/mol
Teplota tavenia: 340 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011383
Číslo CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 12,07828
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Colouration (0,3 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Transmittance (230 nm) (0,3 mol/l) Min. 70 %
Transmittance (260 nm) (0,3 mol/l) Min. 75 %
Transmittance (280 nm) (0.3 mol/l) Min. 80 %
Transmittance (320 nm) (0.3 mol/l) Min. 95 %