Tlačiť
Uhličitan vápenatý ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Scientific
43073.22EA 1074.53 EUR
43073.22 43073.06 43073.14 43073.36
Uhličitan vápenatý ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
Mw: 100,09 g/mol
Teplota tavenia: 800 °C (rozkl.)
Hustota: 2,930
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010906
Číslo CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658