Tlačiť
Síran barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALB8675-500GEA 585.17 EUR
SIALB8675-500G
Síran barnatý, Sigma-Aldrich®
Síran barnatý
Vzorec: BaSO₄
Mw: 233,39 g/mol
Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1345 °C
Hustota: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003455
Číslo CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997