Tlačiť
Síran hořečnatý ≥95%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
25162.361EA 460.95 EUR
25162.361 25162.465
Síran hořečnatý ≥95%, TECHNICAL
Síran hořečnatý
Vzorec: MgSO₄
Mw: 120,37 g/mol
Teplota tavenia: 1127 °C
Hustota: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011110
Číslo CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 95 %