Tlačiť
Oxid hlinitý substrate 12.7x12.7x1 mm, polished one side C plane
Synonymá: Alumina C
43248.KTEA 248.88 EUR
43248.KT
Oxid hlinitý substrate 12.7x12.7x1 mm, polished one side C plane
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
Mw: 101,96 g/mol
Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355