Aluminium oxide, α-phase ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
36341.14EA
117.11
EUR
36341.14
36341.22
Aluminium oxide, α-phase ≥99.99% (metals basis)
Aluminium oxide, α-phase
Vzorec:
Al₂O₃ Mw: 101,96 g/mol Teplota varu: 2980 °C Teplota tavenia: 2045 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003424 Číslo CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 |