Tlačiť
Carborundum, TECHNICAL 1,680 mm
Dodávateľ: VWR Chemicals
22488.297EA 251.73 EUR
22488.297
Carborundum, TECHNICAL 1,680 mm
Carborundum
Vzorec: SiC
Mw: 40,1 g/mol
Teplota varu: < 2700 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2700 °C
Hustota: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Číslo CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 12,08636
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test