Tetramethoxysilane 99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO203825000EA
346.18
EUR
ACRO203825000
ACRO203820250
ACRO203821000
ACRO203820025
Tetramethoxysilane 99%
Tetramethoxysilane
Vzorec:
C₄H₁₂O₄Si Mw: 152,22 g/mol Teplota varu: 121 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –2 °C Hustota: 1,03 g/cm³ Teplota vzplanutia: 26 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008341 Číslo CAS: 681-84-5 EINECS: 211-656-4 OSN: 2606 ADR: 6.1,I |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |