Tlačiť
Vinyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL440221-100MLEA 136.83 EUR
SIAL440221-100ML SIAL440221-1L
Vinyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Vinyltrimethoxysilane
Vzorec: C₅H₁₂O₃Si
Mw: 148,23 g/mol
Teplota varu: 123 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008605
Číslo CAS: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8