Tlačiť
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin 96%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
L14043.22EA 74.13 EUR
L14043.22 L14043.36 L14043.14
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin 96%
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
Vzorec: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Mw: 222,36 g/mol
Teplota varu: 261…263 °C
Teplota tavenia: ∼ 0 °C
Hustota: 1,010
Teplota vzplanutia: 136 °C (276 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008173
Číslo CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
OSN: 2735
ADR: 8,III