Tlačiť
Síran amonný, granule FCC, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
0800-05EA 344.6 EUR
0800-05
Síran amonný, granule FCC, J.T.Baker®
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Mw: 132,14 g/mol
Teplota tavenia: 336…339 °C
Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003391
Číslo CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
FCC - Assay 99.0 - 100.5 %
FCC - Identification Passes Test
FCC - Lead (Pb) ≤3 mg/kg
FCC - Residue on Ignition ≤0.25 %
FCC - Selenium (Se) ≤0.003 %