Tlačiť
Thiodiglykol ≥99%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
28620.182EA 131.59 EUR
28620.182
Thiodiglykol ≥99%, TECHNICAL
Thiodiglykol
Vzorec: S(CH₂CH₂OH)₂
Mw: 122,19 g/mol
Teplota varu: 282 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C (ot. pohárek)
Číslo CAS: 111-48-8
EINECS: 203-874-3
OSN: 3334
ADR: ,
Merck Index: 12,09466
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/42/2297942.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %