Thiodiglykol ≥99%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
28620.182EA
131.59
EUR
28620.182
Thiodiglykol ≥99%, TECHNICAL
Thiodiglykol
Vzorec:
S(CH₂CH₂OH)₂ Mw: 122,19 g/mol Teplota varu: 282 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –10 °C Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 113 °C (ot. pohárek) |
Číslo CAS:
111-48-8 EINECS: 203-874-3 OSN: 3334 ADR: , Merck Index: 12,09466 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99 % |