Tlačiť
1-Fluoronaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
196657-25G 196657-5G
SIAL196657-25GEA 177.82 EUR
SIAL196657-25G SIAL196657-5G
1-Fluoronaphthalene, Sigma-Aldrich®
1-Fluoronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₇F
Mw: 146.16
Teplota varu: 215
Teplota tavenia: –12.5 °C
Hustota: 1.135
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003873
Číslo CAS: 321-38-0
EINECS: 206-287-0