Tlačiť

1,4-Dihydroxynaphthalene

EHERC12634840EA 95.51 EUR
EHERC12634840
1,4-Dihydroxynaphthalene
1,4-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Mw: 160,17 g/mol
Teplota tavenia: 191…193 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003977
Číslo CAS: 571-60-8
EINECS: 209-336-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR